Drukuj
Zinc fluoride, anhydrous ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11541.18 11541.30 11541.A1
11541.18EA 628 PLN
11541.18 11541.30 11541.A1
Zinc fluoride, anhydrous ≥99%
Zinc fluoride
Purity: 99% min CAS No.: 7783-49-5 Molecular Formula: ZnF2 Formula Weight: 103.37 Physical Form: Powder Density: 4.95 Appearance: White Melting Point: 872° Boiling Point: 1500° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in hot acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,10136 MDL No.: MFCD00011298
In phosphors, in ceramic glazes, in wood preserving, in electroplating, and in organic fluorination
Formuła: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500 °C
Temp. topnienia: 872 °C
Gęstość: 4.95
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011298
Numer CAS: 7783-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-001-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,10136