Drukuj
Zinc fluoride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
363910250 363912500
ACRO363910250EA 305 PLN
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinc fluoride 98%
Zinc fluoride
Formuła: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500
Temp. topnienia: 872…910 °C
Gęstość: 4.95
Numer MDL: MFCD00011298
Numer CAS: 7783-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-001-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %