Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, LDPE
Dostawca: RIXIUS
U3S0310005032 U3S0310010032 U3S0310025040 U3S0310050050 U3S0310100065 U3S0310200065
RIXIU3S0310005032EA 8360 PLN
RIXIU3S0310005032 RIXIU3S0310010032 RIXIU3S0310025040 RIXIU3S0310050050 RIXIU3S0310100065 RIXIU3S0310200065
Butelki z szeroką szyjką, LDPE
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, naturalny, z zakrętkami.
  • Odporny na kwasy, zasady i inne chemikalia
  • Odporny na temperaturę: –20 do +70 ° C
  • Zakrętki należy zamawiać oddzielnie
Idealne do pobierania próbek, przechowywania i transportu. Idealny do mediów podobnych do pasty i materiałów ziarnistych. Szeroka szyja umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904