Fluorek kadmu(II) ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium fluoride
40203.14
40203.22
40203.14EA
1130
PLN
40203.14
40203.22
Fluorek kadmu(II) ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluorek kadmu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-79-6
Molecular Formula: CdF2
Formula Weight: 150.40
Physical Form: Powder
Density: 6.64
Melting Point: 1100°
Boiling Point: 1758°
Merck Reference: 14,1619
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010919
Formuła:
CdF₂ Temp. Wrzenia: 1758 °C Temp. topnienia: 1100 °C Gęstość: 6,64 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010919 Numer CAS: 7790-79-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-222-0 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1619 |