węglan kadmu (II) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10660.09
10660.18
10660.09EA
500
PLN
10660.09
10660.18
węglan kadmu (II) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
węglan kadmu (II)
Purity: 99.998%
CAS No.: 513-78-0
Molecular Formula: CdCO3
Formula Weight: 172.42
Physical Form: Powder
Density: 4.26
Melting Point: 500° dec.
Merck Reference: 14,1616
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010918
Formuła:
CCdO₃ Gęstość: 4,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010918 Numer CAS: 513-78-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-168-9 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1616 |