Drukuj
węglan kadmu (II), czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212320010 212322500
ACRO212320010EA 1320 PLN
ACRO212320010 ACRO212322500
węglan kadmu (II), czysty
węglan kadmu (II)
Formuła: CCdO₃
Gęstość: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010918
Numer CAS: 513-78-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-168-9
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,01652
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay 60.0 to 63.0 % (Cd)