Drukuj
cyjanek cynku (II) 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) cyanide
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 130 PLN
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
cyjanek cynku (II) 98%, pure
cyjanek cynku (II)
Formuła: C₂N₂Zn
MW: 117.43 g/mol
Temp. topnienia: 800
Gęstość: 1.852
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011292
Numer CAS: 557-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-162-9
Jednostka: 1713
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,10264
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %