Drukuj
Dichlorek cynku, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
456845-25G 456845-5G
SIAL456845-25GEA 1430 PLN
SIAL456845-25G SIAL456845-5G
Dichlorek cynku, Sigma-Aldrich®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
Temp. Wrzenia: 732 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 283 °C
Gęstość: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,10185