Drukuj
Dichlorek cynku, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
M-Clarity™ quality level = MQ100
450111-10G 450111-50G
SIAL450111-10GEA 1160 PLN
SIAL450111-10G SIAL450111-50G
Dichlorek cynku, Sigma-Aldrich®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Gęstość: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185