Drukuj
Dichlorek cynku ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
29126.294EA 267 PLN
29126.294 29126.363
Dichlorek cynku ≥97%, TECHNICAL
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Gęstość: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm