Drukuj
Dichlorek cynku, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
1.08816.0250EA 213 PLN
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
Dichlorek cynku, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO do analizy, Supelco®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Gęstość: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material