Drukuj
Dichlorek cynku 98-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
14422-25KG 14422-500G
14422-25KGEA 5610 PLN
14422-25KG 14422-500G
Dichlorek cynku 98-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 287…304 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2.93 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 100.5 %
Oxide chloride (as ZnO) complying
pH (10 %, 20°C) 4.6 - 5.5
Ammonium (NH₄) complying
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Vapor Pressure 1 mmHg ( 428 °C)
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals complying
Alkali and alkaline earth Max. 1.0 %
Residual solvents complying