Dichlorek cynku, bezwodny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16281.0C
A16281.0E
A16281.22
A16281.36
A16281.0CEA
2360
PLN
A16281.0C
A16281.0E
A16281.22
A16281.36
Dichlorek cynku, bezwodny 98+%
Dichlorek cynku
Purity: 98+%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formuła:
ZnCl₂ Temp. Wrzenia: 732 °C Temp. topnienia: 290 °C Gęstość: 2,91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011295 Numer CAS: 7646-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0 Jednostka: 2331 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,10132 |