Drukuj
Dichlorek cynku, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
380130050 380130250
ACRO380130050EA 470 PLN
ACRO380130050 ACRO380130250
Dichlorek cynku, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 293 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %