Drukuj
Dichlorek cynku 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
318170100 318170500
ACRO318170100EA 325 PLN
ACRO318170100 ACRO318170500
Dichlorek cynku 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
Temp. Wrzenia: 732 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 293 °C
Gęstość: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %