Drukuj
Dichlorek cynku 98.5% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
198945000 198940025
ACRO198945000EA 374 PLN
ACRO198945000 ACRO198940025
Dichlorek cynku 98.5% do analizy
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 293 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Oxide chloride (ZnO) ≤1.2 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Total nitrogen ≤0.002 %