Drukuj
Dichlorek cynku 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
196840010 196840050 196840025 196840100
ACRO196840010EA 457 PLN
ACRO196840010 ACRO196840050 ACRO196840025 ACRO196840100
Dichlorek cynku 98+%, extra pure
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 293 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm