Drukuj
Dichlorek rteci 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
25384.185EA 1010 PLN
25384.185 25384.232 25384.298
Dichlorek rteci 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dichlorek rteci
Formuła: HgCl₂
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 273 °C
Gęstość: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8
Jednostka: 1624
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05901
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (dried basis) 99.5 --> 100.5 %
Identification Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Mercury (I) chloride Passes test
Solution in ethyl ether Passes test
Loss on drying (under vacuum; 24 h) Max. 1.0 %
Residue after reduction Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test