Drukuj
Dichlorek rteci ≥99.5% (dried basis), Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek rteci(II), Chlorek rteciowy
31005-100G 31005-500G
31005-100GEA 616 PLN
31005-100G 31005-500G
Dichlorek rteci ≥99.5% (dried basis), Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dichlorek rteci
Formuła: HgCl₂
MW: 271.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 302 °C
Temp. topnienia: 276 °C
Gęstość: 5.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8
Jednostka: 1624
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05901
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (on P₂O₅) Max. 1.0 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Other heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Mercury(I) chloride Max. 0.05 %
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
Total N Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying
Appearance of the solution complying