Dichlorek rteci ≥99.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek rteci(II), Chlorek rteciowy
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.859
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides), alcohol, glycerol, methanol, acetone, and ethyl acetate
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formuła:
HgCl₂ MW: 271.5 g/mol Temp. Wrzenia: 302 °C Temp. topnienia: 280…282 °C Gęstość: 5.4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011041 Numer CAS: 7487-94-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8 Jednostka: 1624 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,5876 |