Dichlorek rteci ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.8590
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formuła:
HgCl₂ Temp. Wrzenia: 302 °C Temp. topnienia: 280…282 °C Gęstość: 5,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011041 Numer CAS: 7487-94-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8 Jednostka: 1624 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5876 |