Drukuj
Dichlorek rteci 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 147 PLN
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Dichlorek rteci 99.5%
Dichlorek rteci
Formuła: HgCl₂
Temp. Wrzenia: 302 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 277 °C
Gęstość: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8
Jednostka: 1624
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05901
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %