Drukuj
Dichlorek dirteci 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 212 PLN
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Dichlorek dirteci 99+%, extra pure
Dichlorek dirteci
Formuła: Cl₂Hg₂
Temp. Wrzenia: 384 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 400 °C (subl.)
Gęstość: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011043
Numer CAS: 10112-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-307-5
Jednostka: 2025
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05951
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %