Drukuj
Chlorek kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
655198-100G 655198-5G
SIAL655198-100GEA 622 PLN
SIAL655198-100G SIAL655198-5G
Chlorek kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
Temp. Wrzenia: 967 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 565 °C
Gęstość: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01653