Drukuj
Chlorek kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
202908-10G 202908-50G
SIAL202908-10GEA 443 PLN
SIAL202908-10G SIAL202908-50G
Chlorek kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
MW: 183.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 967
Temp. topnienia: 565
Gęstość: 4.05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01653