Chlorek kadmu(II), ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium chloride
Ampuled under argon
42852.04
42852.09
42852.18
42852.30
42852.04EA
352
PLN
42852.04
42852.09
42852.18
42852.30
Chlorek kadmu(II), ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Chlorek kadmu(II)
Purity: 99.996%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formuła:
CdCl₂ MW: 183.32 g/mol Temp. Wrzenia: 960 °C Temp. topnienia: 568 °C Gęstość: 4.047 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010916 Numer CAS: 10108-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1617 |