Chlorek kadmu(II), anhydrous ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium chloride
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in acetone. Slightly soluble in methanol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Preparation of cadmium sulfide, as analytical lab reagent, photography, manufacturing of special mirrors, ice-nucleating agent, lubricant, to absorb H2S in sulfide analysis
Formuła:
CdCl₂ MW: 183.32 g/mol Temp. Wrzenia: 960 °C Temp. topnienia: 568 °C Gęstość: 4.047 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010916 Numer CAS: 10108-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1617 |