Chlorek kadmu(II), bezwodny ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11860.14
11860.22
11860.14EA
1040
PLN
11860.14
11860.22
Chlorek kadmu(II), bezwodny ≥99.99% (metals basis)
Chlorek kadmu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formuła:
CdCl₂ Temp. Wrzenia: 960 °C Temp. topnienia: 568 °C Gęstość: 4,047 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010916 Numer CAS: 10108-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1617 |