Drukuj
Chlorek kadmu(II), anhydrous ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium chloride
315271000 315270050 315275000
ACRO315271000EA 691 PLN
ACRO315271000 ACRO315270050 ACRO315275000
Chlorek kadmu(II), anhydrous ACS
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
MW: 183.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 960 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 568 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.01 %