Drukuj
Chlorek kadmu(II) 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium chloride
296330050 296330250
ACRO296330050EA 294 PLN
ACRO296330050 ACRO296330250
Chlorek kadmu(II) 99.99% (trace metals basis)
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
MW: 183.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 967
Temp. topnienia: 568 °C
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %