Drukuj
Chlorek kadmu(II), bezwodny 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219141000 219145000
ACRO219141000EA 673 PLN
ACRO219141000 ACRO219145000
Chlorek kadmu(II), bezwodny 99% for analysis
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
Temp. Wrzenia: 967 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 568 °C
Gęstość: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (On dry substance)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %