Drukuj
bromek cynku (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
451398-25G 451398-5G
SIAL451398-25GEA 1630 PLN
SIAL451398-25G SIAL451398-5G
bromek cynku (II), Sigma-Aldrich®
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
Temp. Wrzenia: 670…680 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 394 °C
Gęstość: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,10182