Drukuj

bromek cynku (II), Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ100

230022-10G 230022-50G
SIAL230022-10GEA 386 PLN
SIAL230022-10G SIAL230022-50G
bromek cynku (II), Sigma-Aldrich®
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
Temp. Wrzenia: 670…680 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 394 °C
Gęstość: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,10182

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR