Drukuj
bromek cynku (II) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 175 PLN
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
bromek cynku (II) for synthesis, Sigma-Aldrich®
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 670…680 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 394
Gęstość: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10182
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2