Drukuj
bromek cynku (II), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) bromide
B22510.22 B22510.36
B22510.22EA 265 PLN
B22510.22 B22510.36
bromek cynku (II), anhydrous 98%
bromek cynku (II)
Purity: 98% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2 Formula Weight: 225.19 Refractive Index: 1.5452 Melting Point: 394° Boiling Point: 650° Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formuła: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 650 °C
Temp. topnienia: 394
Gęstość: 4.201
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,10129