bromek cynku (II), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Zinc (II) bromide
Packaged under argon.
44223.09
44223.18
44223.09EA
833
PLN
44223.09
44223.18
bromek cynku (II), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
bromek cynku (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: Lumps, Packaged under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formuła:
Br₂Zn MW: 225.2 g/mol Temp. Wrzenia: 650 °C Temp. topnienia: 394 Gęstość: 4.201 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011294 Numer CAS: 7699-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,10129 |