Drukuj
bromek cynku (II) 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 214 PLN
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
bromek cynku (II) 99.999% (trace metals basis), extra pure
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
Temp. Wrzenia: 670…680 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 394 °C
Gęstość: 4,22 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,10182
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %