Drukuj
bromek cynku (II), bezwodny 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 255 PLN
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
bromek cynku (II), bezwodny 98%, extra pure
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
Temp. Wrzenia: 697 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 394 °C
Gęstość: 4,22 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,10182
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm