Drukuj
bromek rtęci(II) ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 1060 PLN
1.04421.0050 1.04421.0250
bromek rtęci(II) ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
bromek rtęci(II)
Formuła: Br₂Hg
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 236 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011040
Numer CAS: 7789-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-169-3
Jednostka: 1634
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05900
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials