bromek rtęci(II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7789-47-1
Molecular Formula: Br2Hg
Formula Weight: 360.40
Physical Form: Powder
Density: 6.05
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 236°
Boiling Point: 322-325° subl.
Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr
Merck Reference: 14,5875
UN No.: 1634
MDL No.: MFCD00011040
Formuła:
Br₂Hg Temp. Wrzenia: 322…325 °C (subl.) Temp. topnienia: 236 °C Gęstość: 6,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011040 Numer CAS: 7789-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-169-3 Jednostka: 1634 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5875 |