Drukuj
bromek rtęci(II) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercuric bromide, Mercury dibromide
190491000 190495000
ACRO190491000EA 621 PLN
ACRO190491000 ACRO190495000
bromek rtęci(II) 99+%
bromek rtęci(II)
Formuła: Br₂Hg
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 236 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011040
Numer CAS: 7789-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-169-3
Jednostka: 1634
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05900
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)