Drukuj
siarczan srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
497266-10G 497266-50G
SIAL497266-10GEA 540 PLN
SIAL497266-10G SIAL497266-50G
siarczan srebra, Sigma-Aldrich®
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1085 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 655 °C
Gęstość: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM