Drukuj
siarczan srebra 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Disilver sulphate
21592.154EA 1830 PLN
21592.154 21592.234
siarczan srebra 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 1085
Temp. topnienia: 655
Gęstość: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm