Drukuj
siarczan srebra 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Disilver sulphate
21589.153EA 1310 PLN
21589.153 21589.233
siarczan srebra 98, TECHNICAL
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 1085
Temp. topnienia: 655
Gęstość: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %