Drukuj
siarczan srebra ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31494-100G 31494-25G
31494-100GEA 4150 PLN
31494-100G 31494-25G
siarczan srebra ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1085 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 655 °C
Gęstość: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter and silver chloride Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 150 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %