Drukuj
siarczan srebra, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
1536.0025EA 0 PLN
1536.0025 1536.0250
siarczan srebra, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1085 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 655 °C
Gęstość: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Insoluble Matter and Chloride max. 0.02 %
Nitrate (NO3) max. 0.01 %
Substances not Precipitated by HCl max. 0.03 %