siarczan srebra 98 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Disilver sulphate
11417.14
11417.22
11417.14EA
916
PLN
11417.14
11417.22
siarczan srebra 98 ACS
siarczan srebra
Purity: 98%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Solubility: Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3, ammonia, conc. H2SO4
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formuła:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 g/mol Temp. Wrzenia: 1085 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 657 °C Gęstość: 5.45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003407 Numer CAS: 10294-26-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7 Klasyfikacja Merck : 14,8529 |