Drukuj
siarczan srebra 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Disilver sulphate
209470100 209471000 209475000
ACRO209470100EA 451 PLN
ACRO209470100 ACRO209471000 ACRO209475000
siarczan srebra 99%, extra_pure
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 1085 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 652 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %