Drukuj
Siarczan miedziowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
M-Clarity™ quality level = MQ200
451657-10G 451657-50G
SIAL451657-10GEA 562 PLN
SIAL451657-10G SIAL451657-50G
Siarczan miedziowy, Sigma-Aldrich®
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722