Drukuj
Siarczan miedziowy, anhydrous 99.0-101.0% (dry basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
1.02792.5000 1.02792.9027
1.02792.5000EA 0 PLN
1.02792.5000 1.02792.9027
Siarczan miedziowy, anhydrous 99.0-101.0% (dry basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®
Siarczan miedziowy
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Correspons to Ph Eur, BP
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric, calc. on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.0150 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium) (*) ≤ 0.00002
Cr (Chromium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0030 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Na (Sodium) ≤ 0.02 %
Ni (Nickel) (*) ≤ 0.0050 %
Pb (Lead) (*) ≤ 0.0080 %
Zn (Zinc) ≤ 0.03 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Loss on drying (250 °C) ≤ 1.0 %